Imprimer
2',4'-Dihydroxypropiophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dihydroxypropiophenone
B23414.14 B23414.22
B23414.14EA 69.8 EUR
B23414.14 B23414.22
2',4'-Dihydroxypropiophénone ≥99%
2',4'-Dihydroxypropiophénone
Purity: 99% CAS No.: 5792-36-9 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 98-101° Beilstein Reference: 1238635
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Point d'ébullition: 343
Point de fusion: 98…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002280
Numéro CAS: 5792-36-9
EINECS: 227-329-4