Imprimer
3',5'-Diméthoxyacétophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
B25224.03 B25224.06
B25224.03EA 81.2 EUR
B25224.03 B25224.06
3',5'-Diméthoxyacétophénone ≥97%
3',5'-Diméthoxyacétophénone
Purity: 97% CAS No.: 39151-19-4 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5430 Melting Point: 39-41° Boiling Point: 290-291° Beilstein Reference: 2045586 MDL No.: MFCD00008739
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Point d'ébullition: 290…291 °C
Point de fusion: 39…41 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008739
Numéro CAS: 39151-19-4
EINECS: 254-322-3