3',4'-Diméthoxyacétophénone 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 3,4-Dimethoxyacetophenone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone
168850250
168851000
168855000
ACRO168850250EA
35.3
EUR
ACRO168850250
ACRO168851000
ACRO168855000
3',4'-Diméthoxyacétophénone 98%
3',4'-Diméthoxyacétophénone
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ Point d'ébullition: 286…288 °C (760 mmHg) Point de fusion: 48…52 °C Point d'éclair: >112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008737 Numéro CAS: 1131-62-0 EINECS: 214-468-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
GC | ≥97.5 % |