Imprimer
Alcool 3-chlorobenzylique
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (3-Chlorophenyl)methanol
SB01130EA SB01130EE
MAYBSB01130EAEA 0 EUR
MAYBSB01130EA MAYBSB01130EE
Alcool 3-chlorobenzylique
Alcool 3-chlorobenzylique
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Point d'ébullition: 237
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004632
Numéro CAS: 873-63-2
EINECS: 212-847-5