Imprimer
Alcool 3,5-dichlorobenzylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13527.06 A13527.14
A13527.06EA 49.2 EUR
A13527.06 A13527.14
Alcool 3,5-dichlorobenzylique ≥98%
Alcool 3,5-dichlorobenzylique
Purity: 98% CAS No.: 60211-57-6 Molecular Formula: C7H6Cl2O Formula Weight: 177.03 Melting Point: 76-80° Beilstein Reference: 1936389
Formule: C₇H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004634
Numéro CAS: 60211-57-6
EINECS: 262-109-1
ONU: 2250
ADR: 6.1,II