2-Chloro-p-toluidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 615-65-6
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5750
Melting Point: 7°
Boiling Point: 223-225°
Beilstein Reference: 774514
UN No.: 3429
MDL No.: MFCD00007666
Formule:
C₇H₈ClN Point d'ébullition: 223…225 °C Point de fusion: 7 °C Densité: 1,151 Point d'éclair: 99 °C (210 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007666 Numéro CAS: 615-65-6 EINECS: 210-440-7 ONU: 3429 ADR: 6.1,III |