2-Chloro-p-toluidine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
154670250
154670050
ACRO154670250EA
62.3
EUR
ACRO154670250
ACRO154670050
2-Chloro-p-toluidine 98%
2-Chloro-p-toluidine
Formule:
C₇H₈ClN MW: 141.6 g/mol Point d'ébullition: 223…225 °C (760 mmHg) Point de fusion: 7 °C Densité: 1.151 g/cm³ Point d'éclair: 99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007666 Numéro CAS: 615-65-6 EINECS: 210-440-7 ONU: 3429 ADR: 6.1 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |