Imprimer
3,5-Dichlorobenzylamine 94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L12054.03 L12054.06
L12054.03EA 41.1 EUR
L12054.03 L12054.06
3,5-Dichlorobenzylamine 94%
3,5-Dichlorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 39989-43-0 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Refractive Index: 1.5760 Boiling Point: 141-144°/15mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00052681
Formule: C₇H₇Cl₂N
Point d'ébullition: 141…144 °C (15 mmHg)
Densité: 1,320
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052681
Numéro CAS: 39989-43-0
ONU: 2735
ADR: 8,III