Imprimer
3,4-Dichlorobenzylamine 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L04899.06 L04899.14
L04899.06EA 55.1 EUR
L04899.06 L04899.14
3,4-Dichlorobenzylamine 96%
3,4-Dichlorobenzylamine
Purity: 96% CAS No.: 102-49-8 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5780 Boiling Point: 80-82°/0.6mm Beilstein Reference: 508818 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008114
Formule: C₇H₇Cl₂N
Point d'ébullition: 80…82 °C (0.6 mmHg)
Densité: 1.322
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008114
Numéro CAS: 102-49-8
EINECS: 203-035-1
ONU: 2735
ADR: 8,III