2,6-Dichlorobenzylamine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
(2,6-Dichlorophenyl)methanamine
H29274.03
H29274.14
H29274.06
H29274.03EA
18.2
EUR
H29274.03
H29274.14
H29274.06
2,6-Dichlorobenzylamine ≥97%
2,6-Dichlorobenzylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 6575-27-5
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Odour: Amine-like
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00047928
Formule:
C₇H₇Cl₂N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00047928 Numéro CAS: 6575-27-5 ONU: 2735 ADR: 8,III |