Imprimer
Isothiocyanate de 3-chloro-2-méthylphényle
Fournisseur: Thermo Scientific
TL00697DA TL00697EA
MAYBTL00697DAEA 0 EUR
MAYBTL00697DA MAYBTL00697EA
Isothiocyanate de 3-chloro-2-méthylphényle
Isothiocyanate de 3-chloro-2-méthylphényle
Formule: C₈H₆ClNS
Numéro MDL: MFCD00022056
Numéro CAS: 19241-35-1