4-Chloro-3-(trifluorométhyl)aniline 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
103370250
103371000
103370050
ACRO103370250EA
62
EUR
ACRO103370250
ACRO103371000
ACRO103370050
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)aniline 99%
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to pink to light orange Crystalline powder or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 34 to 38 °C |
GC | ≥98.5 % |