Imprimer
4-Chloro-2-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
B21755.14 B21755.22 B21755.36
B21755.14EA 41.8 EUR
B21755.14 B21755.22 B21755.36
4-Chloro-2-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
4-Chloro-2-(trifluorométhyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 445-03-4 Molecular Formula: C7H5ClF3N Formula Weight: 195.57 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5070 Melting Point: 8-9° Boiling Point: 66-67°/3mm Beilstein Reference: 2366801 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007841
Formule: C₇H₅ClF₃N
Point d'ébullition: 66…67 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 8…9 °C
Densité: 1.386
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007841
Numéro CAS: 445-03-4
EINECS: 207-151-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III