Imprimer
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
A16004.14 A16004.22
A16004.14EA 35.8 EUR
A16004.14 A16004.22
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 121-50-6 Molecular Formula: C7H5ClF3N Formula Weight: 195.57 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4990 Melting Point: 8-10° Boiling Point: 82-83°/9mm Beilstein Reference: 879910 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007673
Formule: C₇H₅ClF₃N
Point d'ébullition: 82…83 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 8…10 °C
Densité: 1.424
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007673
Numéro CAS: 121-50-6
EINECS: 204-475-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III