Imprimer
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Dichloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dichlorobenzotrifluoride
A11310.06 A11310.14
A11310.06EA 31 EUR
A11310.06 A11310.14
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98%
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène
Purity: 98% CAS No.: 320-50-3 Molecular Formula: C7H3Cl2F3 Formula Weight: 215.00 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.4830 Beilstein Reference: 1955442 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00000608
Formule: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11 °C
Densité: 1.483
Point d'éclair: 76 °C (168 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000608
Numéro CAS: 320-50-3
EINECS: 206-276-0
ONU: 1760
ADR: 8 III