Imprimer
Acide 6-chloro-o-toluique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-methylbenzoic acid
L18348.06 L18348.03
L18348.06EA 263 EUR
L18348.06 L18348.03
Acide 6-chloro-o-toluique ≥97%
Acide 6-chloro-o-toluique
Purity: 97% CAS No.: 21327-86-6 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Melting Point: 103-105° Beilstein Reference: 2614092
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6 g/mol
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045799
Numéro CAS: 21327-86-6