Chlorure de 3-(chlorométhyl)benzoyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
314430050
314430250
ACRO314430050EA
57.6
EUR
ACRO314430050
ACRO314430250
Chlorure de 3-(chlorométhyl)benzoyle 98%
Chlorure de 3-(chlorométhyl)benzoyle
Formule:
C₈H₆Cl₂O MW: 189.04 g/mol Point d'ébullition: 149…150 °C (20 mmHg) Point de fusion: 4 °C Densité: 1.33 g/cm³ Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000682 Numéro CAS: 63024-77-1 EINECS: 263-799-7 ONU: 3265 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |