Imprimer
Alcool 2-bromobenzylique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (2-Bromophenyl)methanol
180100100 180100250
ACRO180100100EA 37 EUR
ACRO180100100 ACRO180100250
Alcool 2-bromobenzylique 98%
Alcool 2-bromobenzylique
Formule: C₇H₇BrO
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…82 °C
Numéro MDL: MFCD00004600
Numéro CAS: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥94 %