Imprimer
4-Bromo-o-toluidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15543.14 A15543.22
A15543.14EA 54.8 EUR
A15543.14 A15543.22
4-Bromo-o-toluidine ≥98%
4-Bromo-o-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 583-75-5 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 240° Beilstein Reference: 636521 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007825
Formule: C₇H₈BrN
Point d'ébullition: 240 °C
Point de fusion: 56…60 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007825
Numéro CAS: 583-75-5
EINECS: 209-519-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III