Imprimer
5-Bromo-2-iodotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-iodo-3-methylbenzene
B21878.14 B21878.22
B21878.14EA 63.6 EUR
B21878.14 B21878.22
5-Bromo-2-iodotoluène ≥98%
5-Bromo-2-iodotoluène
Purity: 98+% CAS No.: 116632-39-4 Molecular Formula: C7H6BrI Formula Weight: 296.93 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6515 Boiling Point: 262-265° Beilstein Reference: 2325157 MDL No.: MFCD00060664
Formule: C₇H₆BrI
Point d'ébullition: 262…265 °C
Densité: 2.139
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060664
Numéro CAS: 116632-39-4
EINECS: 629-570-4