Imprimer
α-Bromo-p-iodotoluène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
A18200.06 A18200.14
A18200.06EA 87.4 EUR
A18200.06 A18200.14
α-Bromo-p-iodotoluène ≥97%
α-Bromo-p-iodotoluène
Purity: 97% CAS No.: 16004-15-2 Molecular Formula: C7H6BrI Formula Weight: 296.94 Odour: Irritating Melting Point: 78-82° Boiling Point: 140°/15mm Beilstein Reference: 2325160 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00209656
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296.93 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209656
Numéro CAS: 16004-15-2
ONU: 3261
ADR: 8 II