Imprimer
ω-Bromo-4-méthoxyacétophénone 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methoxyphenacyl bromide, Bromomethyl p-methoxyphenyl ketone, α-Bromo-4-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
151900050 151900250 151901000
ACRO151900050EA 41.5 EUR
ACRO151900050 ACRO151900250 ACRO151901000
ω-Bromo-4-méthoxyacétophénone 98%
ω-Bromo-4-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₉BrO₂
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000201
Numéro CAS: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥97.5 %