(4-Bromophényl)acétonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A10887.22
A10887.36
A10887.22EA
77.4
EUR
A10887.22
A10887.36
(4-Bromophényl)acétonitrile ≥97%
(4-Bromophényl)acétonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 16532-79-9
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 127°(261°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 286°
Beilstein Reference: 1861069
UN No.: 3449
MDL No.: MFCD00001916
Formule:
C₈H₆BrN Point d'ébullition: 286 °C Point de fusion: 45…49 °C Densité: 1.49 Point d'éclair: 127 °C (261 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001916 Numéro CAS: 16532-79-9 EINECS: 240-602-2 ONU: 3449 ADR: 6.1,I |