(3-Bromophényl)acétonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
B20189.06
B20189.14
B20189.22
B20189.06EA
61.5
EUR
B20189.06
B20189.14
B20189.22
(3-Bromophényl)acétonitrile ≥97%
(3-Bromophényl)acétonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 31938-07-5
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 126°(259°F)
Refractive Index: 1.5700
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 275°
Beilstein Reference: 2355439
UN No.: 3449
MDL No.: MFCD00001906
Formule:
C₈H₆BrN Point d'ébullition: 275 °C Point de fusion: 25…28 °C Point d'éclair: 126 °C (259 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001906 Numéro CAS: 31938-07-5 EINECS: 250-867-6 ONU: 3449 ADR: 6.1,I |