Imprimer
(2-Bromophényl)acétonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A17548.06 A17548.14
A17548.06EA 42.7 EUR
A17548.06 A17548.14
(2-Bromophényl)acétonitrile ≥97%
(2-Bromophényl)acétonitrile
Purity: 97% CAS No.: 19472-74-3 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5696 Odour: Pungent Melting Point: 19° Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 2043684 UN No.: 1694 MDL No.: MFCD00001896
Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 252 °C
Point de fusion: 19 °C
Densité: 1.510
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001896
Numéro CAS: 19472-74-3
EINECS: 243-091-4
ONU: 1694
ADR: 6.1,I