α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
B23565.06
B23565.14
B23565.06EA
19.4
EUR
B23565.06
B23565.14
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluène ≥97%
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluène
Purity: 97%
CAS No.: 45767-66-6
Molecular Formula: C7H5BrClF
Formula Weight: 223.48
Melting Point: 35-39°
Beilstein Reference: 3539265
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00236025
Formule:
C₇H₅BrClF MW: 223.47 g/mol Point de fusion: 35…39 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236025 Numéro CAS: 45767-66-6 ONU: 3261 ADR: 8 II |