Imprimer
2-Bromo-4-chlorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B25329.14 B25329.22
B25329.14EA 85.7 EUR
B25329.14 B25329.22
2-Bromo-4-chlorotoluène ≥98%
2-Bromo-4-chlorotoluène
Purity: 98% CAS No.: 27139-97-5 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.48 MDL No.: MFCD00060650
Formule: C₇H₆BrCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060650
Numéro CAS: 27139-97-5