Imprimer
α-Bromo-3,4-dichlorotoluène
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
SB01686DA SB01686EA
MAYBSB01686DAEA 0 EUR
MAYBSB01686DA MAYBSB01686EA
α-Bromo-3,4-dichlorotoluène
α-Bromo-3,4-dichlorotoluène
Formule: C₇H₅BrCl₂
Point d'ébullition: 84…86 °C (0.3 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00041363
Numéro CAS: 18880-04-1
ONU: 3265
ADR: 8,II