Imprimer
1-Bromo-4-butylbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B23979.14 B23979.22
B23979.14EA 53.8 EUR
B23979.14 B23979.22
1-Bromo-4-butylbenzène ≥98%
1-Bromo-4-butylbenzène
Purity: 98% CAS No.: 41492-05-1 Molecular Formula: C10H13Br Formula Weight: 213.12 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5300 Boiling Point: 242° Beilstein Reference: 2080263 MDL No.: MFCD00040934
Formule: C₁₀H₁₃Br
Point d'ébullition: 242 °C
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1.208
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040934
Numéro CAS: 41492-05-1