1-Bromo-4-butylbenzène 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
320440100
320440500
ACRO320440100EA
31.2
EUR
ACRO320440100
ACRO320440500
1-Bromo-4-butylbenzène 97%
1-Bromo-4-butylbenzène
Formule:
C₁₀H₁₃Br Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa) Point de fusion: -26 °C Densité: 1.2 g/cm³ Point d'éclair: 108 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040934 Numéro CAS: 41492-05-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |