Imprimer
Acide 4-formylphénylboronique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
359380010 359380050 359380250
ACRO359380010EA 46.4 EUR
ACRO359380010 ACRO359380050 ACRO359380250
Acide 4-formylphénylboronique 97%
Acide 4-formylphénylboronique
Formule: C₇H₇BO₃
Point de fusion: 256…257 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151823
Numéro CAS: 87199-17-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %