Imprimer
Acide 3-formylphénylboronique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
AC35937.1 359370010 359370050 359370250
MAYBAC35937.1EA 0 EUR
MAYBAC35937.1 ACRO359370010 ACRO359370050 ACRO359370250
Acide 3-formylphénylboronique 97%
Acide 3-formylphénylboronique
Formule: C₇H₇BO₃
Point de fusion: 100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00161356
Numéro CAS: 87199-16-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to light orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %