Imprimer
Acide 2-formylphénylboronique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B25434.03 B25434.06
B25434.03EA 52.3 EUR
B25434.03 B25434.06
Acide 2-formylphénylboronique ≥97%
Acide 2-formylphénylboronique
Purity: 97% CAS No.: 40138-16-7 Molecular Formula: C7H7BO3 Formula Weight: 149.94 Melting Point: ca 115-120° Beilstein Reference: 3030776
Formule: C₇H₇BO₃
Point de fusion: ∼115…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151822
Numéro CAS: 40138-16-7