Imprimer
Phénylacétylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A12139.14 A12139.22 A12139.36
A12139.14EA 39.2 EUR
A12139.14 A12139.22 A12139.36
Phénylacétylène ≥98%
Phénylacétylène
Purity: 98+% CAS No.: 536-74-3 Molecular Formula: C8H6 Formula Weight: 102.14 Flash Point: 27°(81°F) Refractive Index: 1.5480 Melting Point: -45° Boiling Point: 142-144° Beilstein Reference: 605461 Merck Reference: 14,3861 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008570
Formule: C₈H₆
MW: 102.14 g/mol
Point d'ébullition: 142…144 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.930
Point d'éclair: 27 °C (81 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008570
Numéro CAS: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
ONU: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03892