Phénylacétylène 98%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
152460250
152461000
152465000
ACRO152460250EA
43.1
EUR
ACRO152460250
ACRO152461000
ACRO152465000
Phénylacétylène 98%, pur
Phénylacétylène
Formule:
C₈H₆ MW: 102.14 g/mol Point d'ébullition: 142…144 °C (760 mmHg) Point de fusion: –44.8 °C Densité: 0.93 g/cm³ Point d'éclair: 31 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008570 Numéro CAS: 536-74-3 EINECS: 208-645-1 ONU: 3295 ADR: 3 III Merck Index: 13,03892 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |