Imprimer
3-Éthynylaniline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
364720050 364720250
ACRO364720050EA 62.5 EUR
ACRO364720050 ACRO364720250
3-Éthynylaniline 98%
Formule: C₈H₇N
Point d'ébullition: 92…93 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 27 °C
Densité: 1,04 g/cm³
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014779
Numéro CAS: 54060-30-9
EINECS: 258-944-6
ONU: 1993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6140 to 1.6180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %