1-Fluoro-4-ethynylbenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 766-98-3
Molecular Formula: C8H5F
Formula Weight: 120.12
Flash Point: 29°(85°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Characteristic
Melting Point: 27-28°
Boiling Point: 55-56°/40mm
Beilstein Reference: 1099285
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00168823
Formule:
C₈H₅F Point d'ébullition: 55…56 °C (40 mmHg) Point de fusion: 27…28 °C Densité: 1,048 Point d'éclair: 29 °C (85 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00168823 Numéro CAS: 766-98-3 ONU: 1325 ADR: 4.1,II |