Imprimer
Resveratrol
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: trans-3,4,5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(4-Hydroxystyryl)benzene-1,3-diol
70675-100 70675-50 70675-500 70675-250
CAYM70675-100EA 77.4 EUR
CAYM70675-100 CAYM70675-50 CAYM70675-500 CAYM70675-250
Resveratrol
Resveratrol
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228.25 g/mol
Point de fusion: 260
Densité: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133799
Numéro CAS: 501-36-0
Merck Index: 12,08326