Eugénol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
119110050
119111000
119115000
119110025
ACRO119110050EA
38.4
EUR
ACRO119110050
ACRO119111000
ACRO119115000
ACRO119110025
Eugénol 99%
Eugénol
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ Point d'ébullition: 254 °C (760 mmHg) Point de fusion: 12…10 °C Densité: 1.06 g/cm³ Point d'éclair: >112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008654 Numéro CAS: 97-53-0 EINECS: 202-589-1 Merck Index: 13,03931 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow-green Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific gravity | (20°C) 1.064 to 1.070 |