Imprimer
Benzène
Fournisseur: Roth Carl
Danger
5785.1 5785.2 5785.3
ROTH5785.1EA 0 EUR
ROTH5785.1 ROTH5785.2 ROTH5785.3
Benzène
Benzène
Formule: C₆H₆
Point d'ébullition: 80,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5,5 °C
Densité: 0,878 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003009
Numéro CAS: 71-43-2
EINECS: 200-753-7
ONU: 1114
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119447106-44
Merck Index: 13,01066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2c0146712ab33142aeeb3843b02381e6bda4028&vid=cae270bfe08ae6ab4b14d9e1775b89a82cfeec1f&prid=web&clid=SAPDAM