Imprimer
Acide benzénesulfonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00468.0005 8.00468.0250 8.00468.1000 8.00468.9050 8.00468.9025 8.00468.1001
8.00468.0005EA 29.8 EUR
8.00468.0005 8.00468.0250 8.00468.1000 8.00468.9050 8.00468.9025 8.00468.1001
Acide benzénesulfonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide benzénesulfonique
Formule: C₆H₆O₃S
MW: 158.18 g/mol
Point d'ébullition: 319
Point de fusion: 50
Densité: 1.32 g/cm³ (47 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011689
Numéro CAS: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
ONU: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01070
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 930 g/l (25 °C)
Melting Point 43 °C
Molar Mass 158.17 g/mol
Boiling Point 171 °C (0.13 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.32 g/cm3 (47 °C)
pH 2 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material