Imprimer
Chlorure de benzènesulfonyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00470.0100 8.00470.0500 8.00470.2500
8.00470.0100EA 30.7 EUR
8.00470.0100 8.00470.0500 8.00470.2500
Chlorure de benzènesulfonyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de benzènesulfonyle
Formule: C₆H₅ClO₂S
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1,3842 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007426
Numéro CAS: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
ONU: 2225
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01072
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble,(decomposition)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 176.62 g/mol
Boiling Point 252 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure 6 hPa (20 °C)
Flash Point 123 °C
Refractive Index 1.553 (20 °C, 589 nm)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material