Chlorure de benzènesulfonyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Benzene sulphochloride
148480010
148482500
ACRO148480010EA
119
EUR
ACRO148480010
ACRO148482500
Chlorure de benzènesulfonyle 99%
Chlorure de benzènesulfonyle
Formule:
C₆H₅ClO₂S MW: 176.62 g/mol Point d'ébullition: 251…252 °C (760 mmHg) Point de fusion: 14.5 °C Densité: 1.384 g/cm³ Point d'éclair: 128 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007426 Numéro CAS: 98-09-9 EINECS: 202-636-6 ONU: 2225 ADR: 8 III Merck Index: 13,01072 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |