Imprimer
Benzène-1,2-dithiol 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Benzene-1,2-dithiol
334920010 334920050
ACRO334920010EA 134 EUR
ACRO334920010 ACRO334920050
Benzène-1,2-dithiol 96%
Benzène-1,2-dithiol
Formule: C₆H₆S₂
Point d'ébullition: 52 - 54 °C (0,1 -rr)
Point de fusion: 27…28 °C
Densité: 1,236 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004835
Numéro CAS: 17534-15-5
EINECS: 241-530-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %