Thioanisole pour la synthèse
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
|
Attention
|
Synonyms:
Methyl phenyl sulphide, Phenyl methyl sulphide, (Methylthio)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20825.0100
8.20825.2500
8.20825.0500
8.20825.0100
8.20825.2500
8.20825.0100EA
0
EUR
8.20825.0100
NOVA8.20825.2500
8.20825.0500
MERC8.20825.0100
8.20825.2500
Thioanisole pour la synthèse
Thioanisole
Formule:
C₇H₈S Point d'ébullition: 188 °C (1013 hPa) Point de fusion: –15 °C Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008559 Numéro CAS: 100-68-5 EINECS: 202-878-2 ONU: 3082 ADR: 9,III |