Imprimer
1,4-Diphénoxybenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A14864.06 A14864.14 A14864.22
A14864.06EA 80.7 EUR
A14864.06 A14864.14 A14864.22
1,4-Diphénoxybenzène ≥98%
1,4-Diphénoxybenzène
Purity: 98% CAS No.: 3061-36-7 Molecular Formula: C18H14O2 Formula Weight: 262.31 Flash Point: 202°(395°F) Melting Point: 72-73° Boiling Point: 172°/0.01mm Beilstein Reference: 2215945 MDL No.: MFCD00038368
Formule: C₁₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 172 °C (0.01 mmHg)
Point de fusion: 72…73 °C
Densité: 1.083
Point d'éclair: 202 °C (395 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038368
Numéro CAS: 3061-36-7