1,2,4-Trihydroxybenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A13069.03
A13069.06
A13069.14
A13069.03EA
42.6
EUR
A13069.03
A13069.06
A13069.14
1,2,4-Trihydroxybenzène ≥97%
1,2,4-Trihydroxybenzène
Purity: 97%
CAS No.: 533-73-3
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: ca 140° subl.
Beilstein Reference: 2042863
Merck Reference: 14,1073
MDL No.: MFCD00002198
Formule:
C₆H₆O₃ Point d'ébullition: 362 °C (1013 hPa) Point de fusion: ∼ 140 °C (subl.) Densité: 1.45 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002198 Numéro CAS: 533-73-3 EINECS: 208-575-1 Merck Index: 14,1073 |