Imprimer
Hydroquinone ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
A11411.0B A11411.0I A11411.30
A11411.0BEA 122 EUR
A11411.0B A11411.0I A11411.30
Hydroquinone ≥99%
Hydroquinone
Purity: 99% CAS No.: 123-31-9 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Flash Point: 165°(329°F) Odour: Odourless pH: 3.75 Melting Point: 170-172° Boiling Point: 285-287° Beilstein Reference: 605970 Merck Reference: 14,4808 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002339
Formule: C₆H₄(OH)₂
MW: 110.11 g/mol
Point d'ébullition: 285…287 °C
Point de fusion: 170…172 °C
Densité: 1.320
Point d'éclair: 165 °C (329 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002339
Numéro CAS: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM