Imprimer
Phénol
Fournisseur: Roth Carl
Danger
0040.1 0040.2
ROTH0040.1EA 0 EUR
ROTH0040.1 ROTH0040.2
Phénol
Phénol
Formule: C₆H₅OH
Point d'ébullition: 181,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40,8 °C
Densité: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 1671
ADR: 6.1,II
ATTEINDRE: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390