Anhydride phtalique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 85-44-9
Molecular Formula: C8H4O3
Formula Weight: 148.12
Flash Point: 152°(305°F)
Odour: Weak, characteristic
Boiling Point: 295° subl.
Beilstein Reference: 118515
Merck Reference: 14,7372
UN No.: 2214
MDL No.: MFCD00005918
Formule:
C₈H₄O₃ Point d'ébullition: 295 °C (subl.) Point de fusion: 130…134 °C Densité: 1,53 Point d'éclair: 152 °C (305 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005918 Numéro CAS: 85-44-9 EINECS: 201-607-5 ONU: 2214 ADR: 8,III Merck Index: 14,7372 |